Få mere at vide
Melford 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-BD-glucosaminid
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase.
Brand:  Melford M64100-1.0
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30018499
  • 2530.00 DKK / 1g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase.
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase. Ultrafølsom. Kontrolleret ved faktisk enzymatisk assay.
Tekniske data
Tekniske data
1 g
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Melford 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-BD-glucosaminid > 1 g