Få mere at vide
Melford 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-BD-glucosaminid
Artikelnummer. p-200087284
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 30018498
Brand: Melford M641000.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase.
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase. Ultrafølsom. Kontrolleret ved faktisk enzymatisk assay.
Tekniske data
Mængde 100 mg
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado