Få mere at vide
Melford 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-BD-glucosaminid
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
Beskrivelse
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase.
Fluorescerende substrat for N-Acetyl-BD-glucosaminidase og BN-Acetyl-D-hexosaminidase. Ultrafølsom. Kontrolleret ved faktisk enzymatisk assay.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido