Få mere at vide
4-(Methylthio)benzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11460617
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11460617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22455.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3446-90-0 | C8H10OS | 154.227 g/mol
4-(Methylthio)benzenmethanol bruges til at fremstille (4-substituerede benzyl)(trifluormethyl)pyrazoler og -pyrazoloner som potente antihyperglykæmiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Methylthio)benzenmethanol bruges til at fremstille (4-substituerede benzyl)(trifluormethyl)pyrazoler og -pyrazoloner som potente antihyperglykæmiske midler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3446-90-0
Molekylær formel C8H10OS
Molekylvægt (g/mol) 154.227
MDL nummer MFCD00009706
InChI nøgle MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzyl alcohol, 4-methylthio phenyl methanol, p-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylsulfanyl phenyl methanol, 4-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylthio benzylalcohol, p-methylthio benzyl alcohol, 4-methylsulfanylphenyl methanol, 4-hydroxymethyl thioanisole
PubChem CID 592968
IUPAC navn (4-methylsulfanylphenyl)methanol
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)benzyl alcohol
Smeltepunkt 41°C to 43°C
Kogepunkt 108°C to 109°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 154.23
Procent renhed 98%