Få mere at vide
4-(Methylthio)benzylalkohol, 98%
Artikelnummer. 11450617
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450617 5 g 5g
11460617 25 g 25g
11470617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22455.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 3446-90-0 | C8H10OS | 154,227 g/mol
4-(Methylthio)benzenmethanol bruges til at fremstille (4-substituerede benzyl)(trifluormethyl)pyrazoler og -pyrazoloner som potente antihyperglykæmiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Methylthio)benzenmethanol bruges til at fremstille (4-substituerede benzyl)(trifluormethyl)pyrazoler og -pyrazoloner som potente antihyperglykæmiske midler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3446-90-0
Molekylær formel C8H10OS
Molekylvægt (g/mol) 154.227
MDL nummer MFCD00009706
InChI nøgle MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzyl alcohol, 4-methylthio phenyl methanol, p-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylsulfanyl phenyl methanol, 4-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylthio benzylalcohol, p-methylthio benzyl alcohol, 4-methylsulfanylphenyl methanol, 4-hydroxymethyl thioanisole
PubChem CID 592968
IUPAC navn (4-methylsulfanylphenyl)methanol
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)benzyl alcohol
Smeltepunkt 41 °C til 43 °C
Kogepunkt 108 °C til 109 °C (0,4 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 154.23
Procent renhed 98%