Få mere at vide
4-(methylthio)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028409
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11431737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25706.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13205-48-6 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13205-48-6
Molekylær formel C8H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.21
MDL nummer MFCD00002555
InChI nøgle KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzoic acid, 4-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methylthio, p-methylthio benzoic acid, p-methiobenzoic acid, benzoic acid, p-methylthio, 4-methylthiobenzoicacid, pubchem10665, acmc-1bqaa
PubChem CID 83230
IUPAC navn 4-methylsulfanylbenzoesyre
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)benzoic acid
Smeltepunkt 193°C to 196°C
Mængde 1 g
Beilstein 2082809
Formel vægt 168.21
Procent renhed 97%