Få mere at vide
4-(Methylthio)benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11451737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451737 25 g 25g
11431737 1 g 1g
11441737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25706.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 13205-48-6 | C8H8O2S | 168,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13205-48-6
Molekylær formel C8H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 168.21
MDL nummer MFCD00002555
InChI nøgle KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzoic acid, 4-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methylthio, p-methylthio benzoic acid, p-methiobenzoic acid, benzoic acid, p-methylthio, 4-methylthiobenzoicacid, pubchem10665, acmc-1bqaa
PubChem CID 83230
IUPAC navn 4-methylsulfanylbenzoesyre
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)benzoic acid
Smeltepunkt 193 °C til 196 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2082809
Formel vægt 168.21
Procent renhed 97%