Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylthio)benzaldehyde |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 6,0 °C |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.1400g/mL |
| Kogepunkt | 86,0 °C til 90,0 °C (1,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-(Methylthio)benzaldehyde
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P264-Vask grundigt efter brug.