Få mere at vide
4-(methylthio)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10622603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10622603 5 mL Glasflaske 5ml
10676612 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622603 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207150050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3446-89-7
Molekylær formel C8H8OS
Molekylvægt (g/mol) 152.21
MDL nummer MFCD00006948
InChI nøgle QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
PubChem CID 76985
IUPAC navn 4-methylsulfanylbenzaldehyd
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)benzaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 6,0 °C
Farve Gul
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 86.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SC6H4CHO
Brydningsindeks 1.6452
Mængde 5 mL
Beilstein 08, I, 533
Specifik vægtfylde 1.14
Formel vægt 152.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske