Få mere at vide
4-(Methylthio)benzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11497106
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497106 25 g 25g
11407116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25427.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152,211 g/mol
4-(Methylthio)benzaldehyd er en byggesten til syntese af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Det kan bruges til syntese af svovlholdige terpyridinligander. Det er mellemproduktet til syntesen af en klasse af pyrrolderivater, der viser analgetisk/anti-inflammatorisk aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Methylthio)benzaldehyd er en byggesten til syntesen af forskellige farmaceutiske og biologisk aktive forbindelser. Det kan bruges til syntese af svovlholdige terpyridinligander. Det er mellemproduktet til syntesen af en klasse af pyrrolderivater, der viser analgetisk/anti-inflammatorisk aktivitet.
Opløselighed Ikke blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3446-89-7
Molekylær formel C8H8OS
Molekylvægt (g/mol) 152.211
MDL nummer MFCD00006948
InChI nøgle QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
PubChem CID 76985
IUPAC navn 4-methylsulfanylbenzaldehyd
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylthio)benzaldehyde
Smeltepunkt 6 °C
Tæthed 1.144
Kogepunkt 118 °C til 121 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.649
Mængde 25 g
Beilstein 636158
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 152.22
Procent renhed 97%