Få mere at vide
4'-(methylthio)acetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047221
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11334905
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18074.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1778-09-2 | C9H10OS | 166.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1778-09-2
Molekylær formel C9H10OS
Molekylvægt (g/mol) 166.24
MDL nummer MFCD00039835
InChI nøgle JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
PubChem CID 74501
IUPAC navn 1-(4-methylsulfanylphenyl)ethanon
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Methylthio)acetophenone
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Kogepunkt 135°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1860517
Formel vægt 166.24
Procent renhed 99%