Få mere at vide
4'-(Methylthio)acetophenone 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10065553 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10065553 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10065553 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Methylthio)acetophenone
CAS 1778-09-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Farve Pink to Yellow or White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H10OS
Lineær formel CH3SC6H4C(=O)CH3
MDL nummer MFCD00039835
Mængde 5 g
Synonym 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
InChI nøgle JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
IUPAC navn 1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 166.24
PubChem CID 74501
Formel vægt 166.24
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder