Få mere at vide
4-methylsulfonylbenzylaminhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10730882 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10730882 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10730882 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424950025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4393-16-2 | C8H11NO2S | 185.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Navn note 95%
CAS 4393-16-2
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 269 °C til 277 °C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H11NO2S
Lineær formel H2NH2CC6H4SO2CH3·HCl
MDL nummer MFCD00216491
Mængde 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzylamine, 4-methanesulfonylphenyl methanamine, 4-methylsulfonyl phenyl methanamine, 4-methylsulfonylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methylsulfonyl, unii-61o466wzw2, 4-methanesulfonyl benzylamine, 4-methylsulfonyl benzenemethanamine, 4-methanesulfonylphenyl methylamine, 4-methanesulfonyl-benzylamine
InChI nøgle VMNXLLDFGVEBLE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CN
IUPAC navn (4-methylsulfonylphenyl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 185.241
PubChem CID 57421
Formel vægt 221.71
Procent renhed ≥94% (syre)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller