Få mere at vide
4-Methylsulphonylbenzyl bromide, Tech.
Artikelnummer. 10267553 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267553 10 g Glasflaske 10g
10632002 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10267553 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 357580100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 53606-06-7 | C8H9BrO2S | 249.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53606-06-7
Molekylær formel C8H9BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 249.13
MDL nummer MFCD00185849
InChI nøgle HGKPAXHJTMHWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonyl, 4-methylsulphonylbenzyl bromide, 4-methylsulfonyl benzylbromide, 1-bromomethyl-4-methanesulfonyl-benzene, 1-bromomethyl-4-methylsulfonylbenzene, pubchem18666, acmc-1b0ix
PubChem CID 2733581
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-methylsulfonylbenzen
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Smeltepunkt 82°C to 86°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 06, IV, 2210
Formel vægt 249.13
Procent renhed ≥60%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylsulphonylbenzyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.