Få mere at vide
4-Methylsulphonylaniline hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylsulphonylaniline hydrochloride |
| Navn note | 95% |
| CAS | 177662-76-9 |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 243.0°C to 245.0°C |
| Farve | Gray-Purple or White |
| Tab ved tørring | 5% max. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Argentometry) |
| Vis mere |