Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylsulphonylacetophenone |
| CAS | 10297-73-1 |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 126°C to 131°C |
| Farve | White to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C9H10O3S |
| Show More |