Få mere at vide
4-methylsulfonylbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10321221 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10321221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424890025
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Navn note 95%
CAS 22821-76-7
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137,0 °C til 142,0 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7NO2S
MDL nummer MFCD00216489
Mængde 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzonitrile, 4-methanesulfonyl-benzonitrile, 4-methanesulfonylbenzonitrile, benzonitrile, 4-methylsulfonyl, benzonitrile, p-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenecarbonitrile, 4-mesylbenzonitrile, maybridge3_003168, p-methylsulfonylbenzonitrile, 4-methylsulphonylbenzonitrile
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig
InChI nøgle FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC navn 4-methylsulfonylbenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 181.21
PubChem CID 519981
Formel vægt 181.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.