Få mere at vide
4-methylsulfonylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517382 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10517382 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424900025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    799.65 DKK / 2.5g
    Spare 110.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5398-77-6 | C8H8O3S | 184,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Navn note 95%
CAS 5398-77-6
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 155 °C til 161 °C
Farve Beige-gul til brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H8O3S
MDL nummer MFCD00216485
Mængde 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzaldehyde, 4-methylsulphonyl benzaldehyde, 4-methanesulfonylbenzaldehyde, 4-methanesulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulfonyl-benzaldehyde, 4-methylsulphonylbenzaldehyde, p-methylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylsulfonyl, pubchem8151
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
InChI nøgle PSVPUHBSBYJSMQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C=O
IUPAC navn 4-methylsulfonylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 184.22
PubChem CID 220376
Formel vægt 184.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylsulphonyl benzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.