Få mere at vide
4-(Methylsulfonylamino)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454397 5 g 5g
11444397 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20439.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36268-67-4
Molekylær formel C8H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 196.224
MDL nummer MFCD00204724
InChI nøgle BRDHOCVMWSXEHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methanesulfonylamino benzonitrile, n-4-cyanophenyl methanesulfonamide, 4-methylsulfonylamino benzonitrile, methanesulfonamide, n-4-cyanophenyl, 4-methylsulfonyl amino benzenecarbonitrile, acmc-20amud, 4-methylsulfonyl amino benzonitrile, methanesulfonamide,n-4-cyanophenyl
PubChem CID 2734199
IUPAC navn N-(4-cyanophenyl)methanesulfonamide
SMIL CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonylamino)benzonitrile
Smeltepunkt 192°C to 196°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 196.23
Procent renhed 97%