Få mere at vide
4-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440306
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440306 250 mg 250mg
15419797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53020.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-57-9
Molekylær formel C7H10BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 215.03
MDL nummer MFCD02179473
InChI nøgle NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773537
IUPAC navn [4-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
SMIL CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 148°C to 154°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.03
Procent renhed 95%