Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazin Hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 10562754 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10562754 10 g Glasflaske 10g
10230001 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562754 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424960100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 17852-67-4 | C7H10N2O2S HCl·| 222,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17852-67-4
Molekylær formel C7H10N2O2S·HCl
Molekylvægt (g/mol) 222.69
MDL nummer MFCD00216494
InChI nøgle QVCMFSJTNVQJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonyl phenylhydrazine hydrochloride, 4-methylsulphonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methanesulfonylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-methylsulfonylphenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylsulfonyl phenyl-, monohydrochloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine, chloride, 4-methylsulfonyl phenylhydrazine hydrochloric acid
PubChem CID 2735181
IUPAC navn (4-methylsulfonylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)phenylhydrazine hydrochloride
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 202 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NHNC6H4SO2CH3·HCl
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 222.69
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver