Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)phenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30480469
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480469 10 g
30470197 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30480469 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32725510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90536-66-6
Molekylær formel C9 H10 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 214.24
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(methylsulfonyl)-, Acetic acid, [p-(methylsulfonyl)phenyl]- (7CI), (4-Methanesulfonylphenyl)acetic acid, 2-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]acetic acid, 4-(Methylsulfonyl)benzeneacetic acid, 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid, 4-Mesylphenylacetic acid
IUPAC navn 2-(4-methylsulfonylphenyl)eddikesyre
SMIL CS(=O)(=O)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O4S/c1-14(12,13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Formel vægt 214.03