Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)phenyleddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11318866
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318866 5 g 5g
11328866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19504.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90536-66-6 | C9H10O4S | 214,235 g/mol
4-(Methylsulfonyl)phenyleddikesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(Methylsulfonyl)phenyleddikesyre er et vigtigt råmateriale og
mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90536-66-6
Molekylær formel C9H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 214.235
MDL nummer MFCD00216495
InChI nøgle HGGWOSYNRVOQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenylacetic acid, 4-methylsulphonylphenylacetic acid, 2-4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-mesylphenylacetic acid, 4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonyl phenyl acetic acid, 4-methanesulfonyl phenylacetic acid, 2-4-methanesulfonylphenyl acetic acid, 4-methylsulfonylphenylacetic acid
PubChem CID 572345
IUPAC navn 2-(4-methylsulfonylphenyl)eddikesyre
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Mængde 5 g
Beilstein 2646649
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 214.24
Procent renhed 97%