Få mere at vide
4-(methylsulfonyl)phenol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10576992 2.5 g Glasflaske 2.5g
10227323 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576992 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424880025
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 14763-60-1
Molekylær formel C7H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 172.20
MDL nummer MFCD00047806
InChI nøgle KECCFSZFXLAGJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenol, 4-methanesulfonylphenol, 4-methanesulfonyl-phenol, 4-hydroxyphenyl methyl sulfone, 4-methylsulphonylphenol, phenol, p-methylsulfonyl, phenol, 4-methylsulfonyl, p-hydroxyphenyl methyl sulfone, p-methylsulfonyl phenol, unii-f7bif7zqj9
PubChem CID 123350
IUPAC navn 4-methylsulfonylphenol
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)phenol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90,0 °C til 95,0 °C
Farve Brun-Pink til Tan
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4SO2CH3
Mængde 2.5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let. Andre opløseligheder: opløselige i dichloromethan, methanol
Formel vægt 172.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • 4-(Methylsulfonyl)phenol