Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)benzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15427867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427867 1 g 1g
15437867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50230.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 4052-30-6 | C8H8O4S | 200,208 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4052-30-6
Molekylær formel C8H8O4S
Molekylvægt (g/mol) 200.208
MDL nummer MFCD00007564
InChI nøgle AJBWNNKDUMXZLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl benzoic acid, p-methylsulfonylbenzoic acid, 4-methanesulfonyl-benzoic acid, 4-methylsulphonylbenzoic acid, 4-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonylbenzoic acid, benzoic acid, 4-methylsulfonyl, p-methylsulphonyl benzoic acid, 4-methanesulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77670
IUPAC navn 4-methylsulfonylbenzoesyre
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Smeltepunkt 270°C to 275°C
Mængde 1 g
Formel vægt 200.21
Procent renhed 98%