Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11348656
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348656 250 mg 250mg
11328656 1 g 1g
11338656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17720.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 149104-88-1 | C7H9BO4S | 200.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149104-88-1
Molekylær formel C7H9BO4S
Molekylvægt (g/mol) 200.02
MDL nummer MFCD01630820
InChI nøgle VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
PubChem CID 2734364
IUPAC navn (4-methylsulfonylphenyl)boronic acid
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼200°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.02
Procent renhed 98%