Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)aniline hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11470797
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11470797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23202.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 177662-76-9 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177662-76-9
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.21
MDL nummer MFCD00216490
InChI nøgle XJEVFFNOMKXBLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonylaniline hydrochloride, 4-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonyl aniline hydrochloride, 4 methanesulfonyl aniline hydrochloride, acmc-1c3bo, 4-methanesulonyl aniline hydrochloride, 4-methanesulfonylphenylamine hydrochloride
PubChem CID 2735180
IUPAC navn 4-methanesulfonylaniline
SMIL CS(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylsulfonyl)aniline hydrochloride
Smeltepunkt 237°C to 239°C
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 207.67
Procent renhed 99%