Få mere at vide
4-(Methylsulfonyl)acetophenon, TRC
Artikelnummer. 30132712
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132712 5 g
17981315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132712 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3290805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10297-73-1
Molekylær formel C9 H10 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 198.24
Synonym Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone
IUPAC navn 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsulfonylacetophenone
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Formel vægt 198.0351