Få mere at vide
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon, 97+%
Artikelnummer. 15490478
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490478 1 g 1g
15400488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54072.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 10297-73-1 | C9H10O3S | 198,236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10297-73-1
Molekylær formel C9H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 198.236
MDL nummer MFCD00025072
InChI nøgle KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylsulfonyl acetophenone, 1-4-methylsulfonyl phenyl ethanone, 4-methylsulfonylacetophenone, 4-methylsulfonyl acetophenone, 4-acetylphenyl methyl sulphone, 1-4-methylsulfonylphenyl ethanone, 4-methylsulphonylacetophenone, 1-4-methanesulfonyl-phenyl-ethanone, p-methylsulfonylacetophenone, 4-methanesulfonylacetophenone
PubChem CID 82529
IUPAC navn 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone
Smeltepunkt 126 °C til 129 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 198.24
Procent renhed ≥97%