Få mere at vide
4-Methylsulfamoylbenzenboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 15499237
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499237 250 mg 250mg
15489237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52493.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 226396-31-2 | C7H10BNO4S | 215,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 226396-31-2
Molekylær formel C7H10BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 215.03
MDL nummer MFCD06659864
InChI nøgle DOQOQZHSIBBHMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, methyl 4-boronobenzenesulfonamide, 4-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, 4-methylaminosulphonyl benzene boronic acid, 4-n-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoylphenylboronic acid, boronic acid, 4-methylamino sulfonyl phenyl, acmc-209fxs
PubChem CID 44118763
IUPAC navn [4-(methylsulfamoyl)phenyl]boronsyre
SMIL CNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsulfamoylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.03
Procent renhed 97%