Få mere at vide
4-Methylstyren, 98%, stik. med 0,1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11311297
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11311297 50 g 50g
11301297 10 g 10g
11321297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11311297 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L01480.18
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118,18 g/mol
4-Methylstyren anvendes som monomer til polyestere og i plastproduktion. Det bruges også som mellemprodukt i malings- og belægningsadditiver. Yderligere anvendes det sammen med andre vinyltoluenisomerer (3-vinyltoluen) som monomerer til fremstilling af poly(vinyltoluen). Ud over dette anvendes det som en biligand i fremstillingen af kationiske, to-koordinerede triphenylphosphin-guld(I)-pi-komplekser. Yderligere er det involveret i Heck-koblingsreaktioner med chlorbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylstyren anvendes som monomer til polyestere og i plastproduktion. Det bruges også som mellemprodukt i malings- og belægningsadditiver. Yderligere anvendes det sammen med andre vinyltoluenisomerer (3-vinyltoluen) som monomerer til fremstilling af poly(vinyltoluen). Ud over dette anvendes det som en biligand i fremstillingen af kationiske, to-koordinerede triphenylphosphin-guld(I)-pi-komplekser. Yderligere er det involveret i Heck-koblingsreaktioner med chlorbenzen.
Opløselighed Blandbar med benzen. let blandbar med
vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 622-97-9
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00008621
InChI nøgle JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
IUPAC navn 1-ethenyl-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methylstyrene
Navn note stabiliseret med 0,1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -34 °C
Tæthed 0.896
Kogepunkt 171 °C til 175 °C
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Brydningsindeks 1.543
Mængde 50 g
FN nummer UN2618
Beilstein 1209317
Opløselighedsinformation Blandet med benzen. let blandet med vand.
Formel vægt 118.18
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methylstyrene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylstyrene