Få mere at vide
4-Methylsalicylic acid, 99%
Artikelnummer. 11362116
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362116 100 g 100g
11352116 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03367.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50-85-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
4-Methylsalicylsyre blev brugt til at hæmme den mellemlange acyl-CoA-syntetase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylsalicylsyre blev brugt til at hæmme den mellemlange acyl-CoA-syntetase.
Opløselighed Opløseligt i vand 10 g/L
ved 20˚C.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-85-1
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002454
InChI nøgle NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylic acid, m-cresotic acid, 2,4-cresotic acid, m-cresotinic acid, 2-hydroxy-p-toluic acid, m-homosalicylic acid, 4-methyl-2-hydroxybenzoic acid, gamma-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methylsalicylate
PubChem CID 5788
ChEBI CHEBI:20450
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsalicylic acid
Smeltepunkt 176°C to 180°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 2208140
Merck Index 14,2580
Opløselighedsinformation Soluble in water 10g/L @ 20?C.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%