Learn More
4-Methylsalicylic acid, 99%
Code produit 11352116
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde unitSize
11352116 25 g 25g
11362116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11352116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03367.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 50-85-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
4-Methylsalicylsyre blev brugt til at hæmme den mellemlange acyl-CoA-syntetase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylsalicylsyre blev brugt til at hæmme den mellemlange acyl-CoA-syntetase.
Opløselighed Opløseligt i vand 10 g/L
ved 20˚C.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-85-1
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00002454
InChI nøgle NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylic acid, m-cresotic acid, 2,4-cresotic acid, m-cresotinic acid, 2-hydroxy-p-toluic acid, m-homosalicylic acid, 4-methyl-2-hydroxybenzoic acid, gamma-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methylsalicylate
PubChem CID 5788
ChEBI CHEBI:20450
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-Methylsalicylic acid
Smeltepunkt 176°C to 180°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2208140
Merck Index 14,2580
Opløselighedsinformation Soluble in water 10g/L @ 20?C.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.