Få mere at vide
4′-Methylpropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methylpropiophenone |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 148.0888 |