Få mere at vide
4'-Methylpropiophenone, 94%
Artikelnummer. 11420257
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420257 100 g 100g
11430257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21673.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5337-93-9 | C10H12O | 148.21 g/mol
4a-Methylpropiophenon er et kemisk reagens, der anvendes i elektrocarboxyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4 -Methylpropiophenon er et kemisk reagens, der anvendes i
elektrocarboxyleringsreaktioner.′
Opløselighed
Opløselig i chloroform og hexan.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5337-93-9
Molekylær formel C10H12O
Molekylvægt (g/mol) 148.21
MDL nummer MFCD00009312
InChI nøgle PATYHUUYADUHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylpropiophenone, 1-p-tolyl propan-1-one, p-methylpropiophenone, 4-methylpropiophenone, 1-4-methylphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methylphenyl, p-tolyl ethyl ketone, p-methyl propiophenone, 1-p-tolylpropan-1-one, 1-4-methylphenyl-1-propanone
PubChem CID 21429
ChEBI CHEBI:59335
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylpropiophenone
Smeltepunkt 7°C
Tæthed 0.991
Kogepunkt 238°C to 239°C
Flammepunkt 108°C (226°F)
Brydningsindeks 1.528
Mængde 100 g
Beilstein 2042137
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and hexane.
Formel vægt 148.21
Procent renhed 94%