Få mere at vide
4-Methylphenoxyacetic acid, 98%
Artikelnummer. 11450753
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11450753
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13230.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 940-64-7 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 940-64-7
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00014365
InChI nøgle SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylphenoxy acetic acid, 4-methylphenoxyacetic acid, 2-4-methylphenoxy acetic acid, p-methylphenoxyacetic acid, unii-wwy23322ik, acetic acid, 4-methylphenoxy, 2-p-tolyloxy acetic acid, p-toloxyacetic acid, acmc-20apmz, p-tolyloxy-acetic acid
PubChem CID 70329
IUPAC navn 2-(4-methylphenoxy)eddikesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 137°C to 142°C
Mængde 50 g
Beilstein 2047591
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%