Få mere at vide
(4-methylphenoxy)eddikesyre, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10669594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10669594 5 g Glasflaske 5g
10787913 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10669594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378270050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 940-64-7
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00014365
InChI nøgle SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylphenoxy acetic acid, 4-methylphenoxyacetic acid, 2-4-methylphenoxy acetic acid, p-methylphenoxyacetic acid, unii-wwy23322ik, acetic acid, 4-methylphenoxy, 2-p-tolyloxy acetic acid, p-toloxyacetic acid, acmc-20apmz, p-tolyloxy-acetic acid
PubChem CID 70329
IUPAC navn 2-(4-methylphenoxy)eddikesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Methylphenoxy)acetic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140 °C til 142 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(C6H4)OCH2CO2H
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Methylphenoxy)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.