Få mere at vide
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, TRC
Artikelnummer. 30136251
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136251 1 g
18051140 10 mg
18070650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136251 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3257501G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64091-91-4
Molekylær formel C10 H13 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Synonym 1-Butanone, 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, 4-(Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, NNK, NNK (carcinogen), N-Nitrosonornicotine ketone
IUPAC navn N-methyl-N-(4-oxo-4-pyridin-3-ylbutyl)nitrous amide
SMIL CN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosonornicotine ketone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3
Formel vægt 207.1008
Procent renhed >95%