Få mere at vide
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone N-Oxide, TRC
Artikelnummer. 30136272
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136272 5 mg
30011342 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3257605MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76014-82-9
Molekylær formel C10 H13 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 223.23
IUPAC navn N-methyl-N-[4-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-4-oxobutyl]nitrous amide
SMIL CN(CCCC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanone
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O3/c1-12(11-15)6-3-5-10(14)9-4-2-7-13(16)8-9/h2,4,7-8H,3,5-6H2,1H3
Formel vægt 223.0957