Få mere at vide
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosonornicotine ketone |
| CAS | 64091-91-4 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O2 |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Synonym | 1-Butanone, 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone, 4-(Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, 4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, NNK, NNK (carcinogen), N-Nitrosonornicotine ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O |
| IUPAC navn | N-methyl-N-(4-oxo-4-pyridin-3-ylbutyl)nitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.1008 |