Få mere at vide
4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate, 98+%
Artikelnummer. 11408596
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408596 10 g 10g
11408730 25 g 25g
11418596 50 g 50g
11418730 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11408596 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15996.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70187-32-5 | C5H13NO3 | 135.163 g/mol
4-Methylmorpholin N-oxidmonohydrat anvendes som opløsningsmiddel til fremstilling af cellulosefibre. Det er en oxidant og involveret i den katalytiske OsO 4 oxidation af olefiner til cis-1,2-dioler. Det er også involveret i ruthenium-katalyseret oxidation af alkoholer til aldehyder og ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylmorpholin N-oxid monohydrat anvendes som opløsningsmiddel til fremstilling af cellulosefibre. Det er en oxidant og involveret i den katalytiske OsO 4 oxidation af olefiner til cis-1,2-dioler. Det er også involveret i ruthenium-katalyseret oxidation af alkoholer til aldehyder og ketoner.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70187-32-5
Molekylær formel C5H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 135.163
MDL nummer MFCD00149388
InChI nøgle WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylmorpholine n-oxide monohydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide hydrate, 4-methylmorpholine n-oxide hydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide xhydrate, unii-087wu2ftq5, n-methylmorpholine n-oxide monohydrate, n-methylmorpholine n-oxide hydrate, n-methylmorpholine-n-oxide monohydrate, 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium hydrate, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, hydrate
PubChem CID 2724197
IUPAC navn 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium;hydrat
SMIL C[N+]1(CCOCC1)[O-].O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Smeltepunkt 73°C to 76°C
Mængde 10 g
Beilstein 5449441
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 135.17 (117.15 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylmorpholine N-oxide monohydrate