Få mere at vide
4-methylmorfolin N-oxid, 50% w/w aq. soln.
Beschreibung
4-Methylmorpholin N-oxid fungerer som en ikke-metallisk katalysator til cyanosilylering af ketoner. Det bruges også som en co-oxidant til Sharpless asymmetrisk dihydroxylering i ioniske væsker. Det tjener som opløsningsmiddel i Lyocell-processen til fremstilling af tencel-fibre. Yderligere anvendes det til fremstilling af aldehyder ud fra primære alkoholer i nærvær af tetrapropylammoniumperruthenat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methylmorpholin N-oxid fungerer som en ikke-metallisk katalysator til cyanosilylering af ketoner. Det bruges også som en co-oxidant til Sharpless asymmetrisk dihydroxylering i ioniske væsker. Det tjener som opløsningsmiddel i Lyocell-processen til fremstilling af tencel-fibre. Yderligere anvendes det til fremstilling af aldehyder ud fra primære alkoholer i nærvær af tetrapropylammoniumperruthenat.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol, ethanol, acetone, ethere og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylmorpholine N-oxide |
| Navn note | vægt/vægt vandig opl. |
| Smeltepunkt | -20 °C |
| Tæthed | 1.14 |
| Kogepunkt | 118 °C til 119 °C |
| Analyseprocentområde | 0.5 |
| Brydningsindeks | 1.422 |
| Mængde | 1000 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, methanol, ethanol, acetone, ætere og dimethylsulfoxid. |
| IUPAC navn | 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium |
| Mehr anzeigen |