Få mere at vide
4-Methylmorpholine N-oxide, 50% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11458730
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458730 100 g 100g
11408667 250 g 250g
11498657 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19802.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7529-22-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
4-Methylmorpholin N-oxid fungerer som en ikke-metallisk katalysator til cyanosilylering af ketoner. Det bruges også som en co-oxidant til Sharpless asymmetrisk dihydroxylering i ioniske væsker. Det tjener som opløsningsmiddel i Lyocell-processen til fremstilling af tencel-fibre. Yderligere anvendes det til fremstilling af aldehyder ud fra primære alkoholer i nærvær af tetrapropylammoniumperruthenat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylmorpholin N-oxid fungerer som en ikke-metallisk katalysator til cyanosilylering af ketoner. Det bruges også som en co-oxidant til Sharpless asymmetrisk dihydroxylering i ioniske væsker. Det tjener som opløsningsmiddel i Lyocell-processen til fremstilling af tencel-fibre. Yderligere anvendes det til fremstilling af aldehyder ud fra primære alkoholer i nærvær af tetrapropylammoniumperruthenat.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol, ethanol, acetone, ethere og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7529-22-8
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00005947
InChI nøgle LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
PubChem CID 82029
ChEBI CHEBI:52093
SMIL C[N+]1([O-])CCOCC1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-Methylmorpholine N-oxide
Navn note w/w aq. soln.
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 118°C to 119°C
Analyseprocentområde 0.5
Brydningsindeks 1.422
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,ethers and dimethylsulfoxide.
IUPAC navn 4-methylmorpholin-4-ium-4-olat
Formel vægt 117.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylmorpholine N-oxide, 50% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylmorpholine N-oxide
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.