Få mere at vide
4-methylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490133
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490133 500 mL 500ml
11480133 100 mL 100ml
11400143 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490133 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12158.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101.15 g/mol
4-Methylmorpholin bruges som opløsningsmiddel til farvestoffer, harpikser, voks og lægemidler. Det fungerer som tværbinder ved fremstilling af polyurethanskum, elastomerer og klæbemidler. Det bruges som en precursor til fremstilling af N-methylmorpholin N-oxid og morpholinium kationbaserede ioniske væsker. Det bruges som korrosionsinhibitorer og anti-afkalkningsmidler i industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylmorpholin anvendes som opløsningsmiddel til farvestoffer, harpikser, voks og lægemidler. Det fungerer som et tværbinder ved fremstilling af polyurethanskum, elastomerer og klæbemidler. Det bruges som en precursor til fremstilling af N-methylmorpholin N-oxid og morpholinium kationbaserede ioniske væsker. Det bruges som korrosionsinhibitorer og anti-afkalkningsmidler i industrier.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, syrechlorider, kuldioxid og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-02-4
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00006175
InChI nøgle SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
IUPAC navn 4-methylmorpholin
SMIL CN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylmorpholine
Smeltepunkt °C to 65°C
Tæthed 0.920
Kogepunkt 116°C to 118°C
Flammepunkt 14°C (57°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.4355
Mængde 500 mL
Beilstein 102719
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 101.15
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylmorpholine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylmorpholine