Få mere at vide
4-Methylhippuric acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457248
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457248 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15457248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60754.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylhippuric acid
CAS 27115-50-0
Smeltepunkt 163°C to 165°C
Molekylær formel C10H11NO3
MDL nummer MFCD00020449
Mængde 1 g
Synonym 4-methylhippuric acid, n-4-methylbenzoyl glycine, p-toluric acid, p-methylhippuric acid, n-p-toluoyl glycine, glycine, n-4-methylbenzoyl, 4-methyl hippuric acid, 2-4-methylbenzamido acetic acid, unii-9qox0dsk6f, hippuric acid, p-methyl
InChI nøgle NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC navn 2-[(4-methylbenzoyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 193.202
PubChem CID 97479
ChEBI CHEBI:68552
Formel vægt 193.2
Procent renhed 98%