Få mere at vide
4-Methyldiphenylamin, 98%
Artikelnummer. 11435330
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435330 50 g 50g
11425330 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044560.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 620-84-8 | C13H13N | 183,25 g/mol
4-Methyldiphenylamin bruges som et syntesemateriale mellem mellemprodukter såvel som OLED-materialer. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-84-8
Molekylær formel C13H13N
Molekylvægt (g/mol) 183.25
MDL nummer MFCD00092921
InChI nøgle AGHYMXKKEXDUTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyldiphenylamine, benzenamine, 4-methyl-n-phenyl, n-phenyl-p-toluidine, 4-methyl-n-phenyl-aniline, 4-methyl-n-phenylbenzamine, 4-methylphenyl phenylamine, phenyl-p-tolylamine, 4-methyldiphenylamin, phenyl-p-tolyl-amine, n-pnenyl-4-methylaniline
PubChem CID 12109
IUPAC navn 4-methyl-N-phenylanilin
SMIL CC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyldiphenylamine
Smeltepunkt 85°C to 86°C
Farve Brun
Kogepunkt 334°C
Flammepunkt 155°C (311°F)
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,toluene,methanol,ethanol
Formel vægt 183.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk