Få mere at vide
4-Methylcyclohexanol, cis + trans, 98%
Artikelnummer. p-7023313
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 11492738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16734.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
2-Methylcyclohexanol blev brugt til at studere virkningen af organiske opløsningsmidler på epoxidhydrolase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylcyclohexanol blev brugt til at studere virkningen af organiske opløsningsmidler på epoxidhydrolase.
Opløselighed Opløseligt i
vand (15 mg/ml ved 20 °C), ether, alkoholer og mange organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syreanhydrider, syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-91-3
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
InChI nøgle MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC navn 4-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylcyclohexanol cis + trans
Navn note cis + trans
Smeltepunkt °C to 41°C
Tæthed 0.915
Kogepunkt 171°C to 173°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 50 mL
Beilstein 1445998
Opløselighedsinformation Soluble in water (15mg/ml at 20°C),ether,alcohols,and many organic solvents.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%