Få mere at vide
4-Methylcyclohexanol, cis + trans, 98%
Artikelnummer. 11482738
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482738 1000 mL 1000ml
11492738 50 mL 50ml
11402748 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16734.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
2-Methylcyclohexanol blev brugt til at studere virkningen af organiske opløsningsmidler på epoxidhydrolase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylcyclohexanol blev brugt til at studere virkningen af organiske opløsningsmidler på epoxidhydrolase.
Opløselighed Opløseligt i
vand (15 mg/ml ved 20 °C), ether, alkoholer og mange organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syreanhydrider, syrechlorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-91-3
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
InChI nøgle MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
IUPAC navn 4-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCC(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylcyclohexanol
Navn note cis + trans
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 0.915
Kogepunkt 171°C to 173°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.458
Mængde 1000 mL
Beilstein 1445998
Opløselighedsinformation Soluble in water (15mg/ml at 20°C),ether,alcohols,and many organic solvents.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%