Få mere at vide
4'-Methylbiphenyl-4-carboxylsyre, 96%
Artikelnummer. 15477407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477407 1 g 1g
15487407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34459.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 720-73-0 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
4'-methyl-biphenyl-4-carboxylsyren udviser de karakteristiske absorptionsbånd for COOH- og CH-grupper. Fotoproduktanalyse, udført af GC-MS, ETIR og GC-FTIR, bekræfter tre på hinanden følgende oxidationstilstande af methyl-substituenter såsom alkohol, aldehyd og carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Den 4′ -methyl-biphenyl-4-carboxylsyre udviser de karakteristiske absorptionsbånd for COOH- og CH-grupper. Fotoproduktanalyse, udført af GC-MS, ETIR og GC-FTIR, bekræfter tre på hinanden følgende oxidationstilstande af methyl-substituenter såsom alkohol, aldehyd og carboxylsyrer.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 720-73-0
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.248
MDL nummer MFCD00448778
InChI nøgle RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl
PubChem CID 2063421
IUPAC navn 4-(4-methylphenyl)benzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 257 °C til 258 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 212.25
Procent renhed 96%