Få mere at vide
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyd, 96%
Artikelnummer. 15447187
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447187 250 mg 250mg
15437187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34249.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 36393-42-7 | C14H12O | 196,249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36393-42-7
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.249
MDL nummer MFCD02258938
InChI nøgle BCINBWXQYBLSKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylphenyl benzaldehyde, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methyl-4-formylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl, 4'-methyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10296
PubChem CID 1392762
IUPAC navn 4-(4-methylphenyl)benzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 108 °C til 113 °C
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 196.25
Procent renhed 96%