Få mere at vide
4-methylbenzylamin, 98%
Beskrivelse
Reaktionerne af 1-hexanol med benzylamin og med 4-methylbenzylamin førte til de tilsvarende iminer i moderate udbytter. 4-methylbenzylamin i ethanol/vand-opløsning (1:4) som samtidig absorberende og bufferende baggrundselektrolyt med detektion ved 210 nm blev fundet egnet til bestemmelse af de enkelte forbindelser ved bestemmelse ved kapillarzoneelektroforese med indirekte detektion. Syntese af benzimidazoler bruger 4-methylbenzylamin (R1=4-MeBn) og 4-chlorphenylisothiocyanat (R2=4-ClPh) som byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktionerne af 1-hexanol med benzylamin og med 4-methylbenzylamin førte til de tilsvarende iminer i moderate udbytter. 4-methylbenzylamin i ethanol/vand-opløsning (1:4) som samtidig absorberende og bufferende baggrundselektrolyt med detektion ved 210 nm blev fundet egnet til bestemmelse af de enkelte forbindelser ved bestemmelse ved kapillarzoneelektroforese med indirekte detektion. Syntese af benzimidazoler bruger 4-methylbenzylamin (R1=4-MeBn) og 4-chlorphenylisothiocyanat (R2=4-ClPh) som byggesten.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzylamine |
| Smeltepunkt | 12 °C til 13 °C |
| Tæthed | 0.955 |
| Kogepunkt | 196 °C til 197 °C |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Brydningsindeks | 1.535 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 956670 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |